Learn More
4-Chlorobenzylamine, 97+%
Product Code. 11344749
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 11344749
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13984.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-86-9 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
4-Chlorobenzylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Chlorobenzylamine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Not miscible in water.
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents and carbon dioxide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104-86-9
Molecular Formula C7H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 141.598
MDL Number MFCD00008121
InChI Key YMVFJGSXZNNUDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzylamine, 4-chlorophenyl methanamine, p-chlorobenzylamine, benzenemethanamine, 4-chloro, 1-4-chlorophenyl methanamine, 4-chloro-benzylamine, benzylamine, p-chloro, 4-chlorophenyl methylamine, para-chlorobenzylamine, chembl13218
PubChem CID 66036
IUPAC Name (4-chlorophenyl)methanamine
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)Cl
Specifications
Density 1.16
Boiling Point 229°C
Flash Point 90°C (194°F)
Odor Amine-like
Refractive Index 1.559
Quantity 5 g
UN Number UN2735
Beilstein 507949
Sensitivity Air Sensitive
Solubility Information Not miscible in water.
Formula Weight 141.6
Percent Purity ≥97%
Chemical Name or Material 4-Chlorobenzylamine
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato