Learn More
4-(Chloromethyl)-2-(3-chlorophenyl)-1,3-thiazole hydrochloride, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10259782
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
10259782 1 g 1g
10249782 250 mg 250mg
10396374 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10259782 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Maybridge missing translation for 'supplierNo' MO01135DA
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 690632-83-8
Molecular Formula C10H8Cl3NS
Molecular Weight (g/mol) 280.59
MDL Number MFCD05664422
InChI Key CSXLYGPSLQHDEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 2794670
IUPAC Name 4-(chloromethyl)-2-(3-chlorophenyl)-1,3-thiazole;hydrochloride
SMILES Cl.ClCC1=CSC(=N1)C1=CC(Cl)=CC=C1
Spezifikation
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber glass bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 280.61
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-(Chloromethyl)-2-(3-chlorophenyl)-1, 3-thiazole hydrochloride
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.