Learn More
4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10199919 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
10199919 1 g 1g
10704872 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10199919 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 438000010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemische Identifikatoren
CAS 56354-57-5
Molecular Formula C12H15ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 258.76
MDL Number MFCD00625713
InChI Key CREMYEDHKUWVTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyclohexyl-benzenesulfonyl chloride, acmc-1awu9, chloro 4-cyclohexylphenyl sulfone, 4-cyclohexylphenylsulfonyl chloride, 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonylchloride, 4-cyclohexyl-1-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyclohexyl
PubChem CID 4339442
IUPAC Name 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1
Spezifikation
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 54.2°C to 55.7°C
Color White
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. as diethylsulfonamide (HPLC)
Packaging Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 258.77
Percent Purity 97%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Gefahrenhinweis
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • EUH029-Contact with water liberates toxic gas.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P402+P404-Store in a dry place. Store in a closed container.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.