Learn More
Alfa Aesar™ 4-(Ethoxycarbonylamino)piperidine, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63095.06
Overige gegevens : CAS : 64951-36-6 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15439598
  • € 342.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 21-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
64951-36-6
172.228
JIRHHWNUZXRDHN-UHFFFAOYSA-N
15595030
CCOC(=O)NC1CCNCC1
C8H16N2O2
MFCD03844679
ethyl piperidin-4-ylcarbamate, ethyl 4-piperidylcarbamate, 4-ethoxycarbonylaminopiperidine, 4-ethoxycarbonylamino piperidine, ethyl n-piperidin-4-yl carbamate, carbamic acid, n-4-piperidinyl-, ethyl ester
ethyl N-piperidin-4-ylcarbamate
Specificatie
4-(Ethoxycarbonylamino)piperidine
64951-36-6
MFCD03844679
JIRHHWNUZXRDHN-UHFFFAOYSA-N
ethyl N-piperidin-4-ylcarbamate
15595030
Solid
5g
C8H16N2O2
ethyl piperidin-4-ylcarbamate, ethyl 4-piperidylcarbamate, 4-ethoxycarbonylaminopiperidine, 4-ethoxycarbonylamino piperidine, ethyl n-piperidin-4-yl carbamate, carbamic acid, n-4-piperidinyl-, ethyl ester
CCOC(=O)NC1CCNCC1
172.228
172.22
97%
Video's
SDS Documentatie