Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluoro-1,3-phenylenediamine, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H61476.06
Overige gegevens : CAS : 6264-67-1 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15448028
  • € 198.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
6264-67-1
126.134
QNDFYLBDUWCFJO-UHFFFAOYSA-N
80435
C1=CC(=C(C=C1N)N)F
C6H7FN2
MFCD00077494
2,4-diaminofluorobenzene, 4-fluoro-1,3-benzenediamine, 4-fluoro-1,3-phenylenediamine, 1,3-diamino-4-fluorobenzene, 1,3-benzenediamine, 4-fluoro, 4-fluoro-1,3-diaminobenzene, 1,3-benzenediamine,4-fluoro, pubchem2538, acmc-209n6n, ksc615i4l
4-fluorobenzene-1,3-diamine
Specificatie
4-Fluoro-1,3-phenylenediamine
Black
5g
C6H7FN2
2,4-diaminofluorobenzene, 4-fluoro-1,3-benzenediamine, 4-fluoro-1,3-phenylenediamine, 1,3-diamino-4-fluorobenzene, 1,3-benzenediamine, 4-fluoro, 4-fluoro-1,3-diaminobenzene, 1,3-benzenediamine,4-fluoro, pubchem2538, acmc-209n6n, ksc615i4l
C1=CC(=C(C=C1N)N)F
126.134
126.13
95%
152°C to 153°C
34°C to 37°C
6264-67-1
MFCD00077494
QNDFYLBDUWCFJO-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzene-1,3-diamine
80435
Powder