Learn More
4-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15470048
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15470048
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53304.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850568-00-2
Molecular Formula C6H6BFO3
Molecular Weight (g/mol) 155.919
MDL Number MFCD04115662
InChI Key KOFNQIAWWVBBJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-hydroxyphenyl boronic acid, 4-fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid, 2-borono-5-fluorophenol, 4-fluoro-2-hydroxy-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-fluoro-2-hydroxyphenyl, boronic acid, b-4-fluoro-2-hydroxyphenyl, acmc-1ch4n, 2-hydroxy-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-hydroxy-phenylboronic acid, 4-fluoro-2-hydroxyphenyl-boronic acid
PubChem CID 3865312
IUPAC Name (4-fluoro-2-hydroxyphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)F)O)(O)O
Spezifikation
Melting Point 176°C to 180°C
Quantity 1 g
Formula Weight 155.92
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt