Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluoro-2-nitro-N,N-di-n-propylaniline, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63613.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15440399
  • € 85.90 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
(4-Fluoro-2-nitrophenyl)di-n-propylamine
Specificatie
4-Fluoro-2-nitro-N,N-di-n-propylaniline
UN2811
240.27
97%
1g
(4-Fluoro-2-nitrophenyl)di-n-propylamine
Solid