Learn More
4-Fluoro-2-nitrotoluene, 98%, ACROS Organics™
Merk: Acros Organics 119520100
Overige gegevens : CAS : 446-10-6 Gewicht : 0.06000kg
Aantal | 10g |
---|---|
Verpakking | Glass bottle |
Chemische identificatiekenmerken
446-10-6 | |
155.128 | |
SKWTUNAAJNDEIK-UHFFFAOYSA-N | |
67965 | |
CC1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-] |
C7H6FNO2 | |
MFCD00007200 | |
4-fluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-fluorotoluene, benzene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro, toluene, 4-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-nitrobenzene, 5-fluoro-2-methylnitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro toluene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro-benzene, 4-fluoronitrotoluene, zlchem 482 | |
4-fluoro-1-methyl-2-nitrobenzene |
Specificatie
4-Fluoro-2-nitrotoluene | |
Glass bottle | |
Amber to Yellow | |
98% | |
97.5 | |
98% | |
CH3C6H3(NO2)F | |
05, I, 161 | |
SKWTUNAAJNDEIK-UHFFFAOYSA-N | |
4-fluoro-1-methyl-2-nitrobenzene | |
67965 | |
Liquid |
Authentic | |
1.5218 to 1.5238 (20°C, 589nm) | |
10g | |
446-10-6 | |
100.0 | |
C7H6FNO2 | |
MFCD00007200 | |
4-fluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-fluorotoluene, benzene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro, toluene, 4-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-nitrobenzene, 5-fluoro-2-methylnitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro toluene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro-benzene, 4-fluoronitrotoluene, zlchem 482 | |
CC1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-] | |
155.128 | |
155.13 | |
≥97.5% |
Veiligheid en behandeling
- 4-Fluoro-2-nitrotoluene
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.