Learn More
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11415796
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11415796 5 g 5g
11405796 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11415796 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20846.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141179-72-8
Molecular Formula C8H3F4O2
Molecular Weight (g/mol) 207.10
MDL Number MFCD00040982
InChI Key JUHPDXOIGLHXTC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 4-fluoro-2 trifluoromethyl benzoic acid, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-o-toluic acid, benzoic acid, 4-fluoro-2-trifluoromethyl, 4-fluoro-2-trifluoromethyl benzoicacid, pubchem4971, acmc-209clt, intermediates-zcf02077, ksc183o7t
PubChem CID 688255
IUPAC Name 4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
Specifica
Melting Point 121°C to 124°C
Quantity 5 g
Formula Weight 208.11
Percent Purity ≥97%
Chemical Name or Material 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.