missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Fluoro-3-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 96%

Merk:  Alfa Aesar™ H62979.03

Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg

Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15448066

  • € 492.00 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

4-Fluoro-3-(4-morpholinylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester

Specificatie

4-Fluoro-3-(4-morpholinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-Fluoro-3-(4-morpholinylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Solid
1g
321.19
96%
Video's
SDS