Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluoro-3-nitroanisole, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H61554.03
Overige gegevens : CAS : 61324-93-4 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15448118
  • € 116.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
61324-93-4
171.127
ZRIKJXDEJYMBEJ-UHFFFAOYSA-N
565653
COC1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
C7H6FNO3
MFCD11848442
4-fluoro-3-nitroanisole, benzene, 1-fluoro-4-methoxy-2-nitro, 4-fluoro-3-nitroanisole, 3-fluoro-4-nitrobenzene,-1-methoxy, ksc613a5f, 2-fluoro-5-methoxynitrobenzene, 2-fluoro-5-methoxy-nitrobenzene, #
1-fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
Specificatie
4-Fluoro-3-nitroanisole
61324-93-4
MFCD11848442
ZRIKJXDEJYMBEJ-UHFFFAOYSA-N
1-fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
565653
Solid
1g
C7H6FNO3
4-fluoro-3-nitroanisole, benzene, 1-fluoro-4-methoxy-2-nitro, 4-fluoro-3-nitroanisole, 3-fluoro-4-nitrobenzene,-1-methoxy, ksc613a5f, 2-fluoro-5-methoxynitrobenzene, 2-fluoro-5-methoxy-nitrobenzene, #
COC1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
171.127
171.13
95%