Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluoro-beta-nitrostyrene, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64613.06
Overige gegevens : CAS : 706-08-1 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401899
  • € 44.60 / 5 gram
Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
It is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store at 99-102°C. Incompatible with oxidizing agents.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
4-Fluoro-beta-nitrostyrene
MFCD00024824
2208372
706-08-1
UN2811
1-Fluoro-4-(2-nitrovinyl)benzene; 1-(4-Fluorophenyl)-2-nitroethylene
Specificatie
4-Fluoro-beta-nitrostyrene
Pale yellow
5g
Crystalline Solid
C8H6FNO2
UN2811
1-Fluoro-4-(2-nitrovinyl)benzene; 1-(4-Fluorophenyl)-2-nitroethylene
C1=CC(=CC=C1C=C[N+](=O)[O-])F
5381680
167.14
99° to 102°C
706-08-1
98%
MFCD00024824
2208372
VRFSQVFSQAYHRU-AATRIKPKSA-N
167.139