Learn More
4-Fluorobenzonitrile, 97%, Maybridge
Product Code. 10265934
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
Product Code. 10265934
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01283DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
CAS 1194-02-1
Assay Percent Range 97%
Molecular Formula C7H4FN
Quantity 1 g
Synonym p-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro, 4-cyanofluorobenzene, p-cyanofluorobenzene, benzonitrile, p-fluoro, 4-fluoro-benzonitrile, 4-fluorobenzenecarbonitrile, 4-fluorobenzonitril, pfbn, 1-cyano-4-fluorobenzene
InChI Key AEKVBBNGWBBYLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)F
IUPAC Name 4-fluorobenzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 121.114
PubChem CID 14517
Formula Weight 121.11
Chemical Name or Material 4-Fluorobenzonitrile
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt