Learn More
4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30395082
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 mg
missing translation for 'unitSize':
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity missing translation for 'unitSize'
30395082 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30395082 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCH94868550MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material 4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic Acid
CAS 10463-20-4
Molecular Formula C8H7NO5
Quantity 50 mg
Synonym 4-Hydroxy-3-nitrobenzeneacetic Acid, 4-Hydroxy-5-nitrophenylacetic Acid, Antibiotic T 0007B1, Antibiotic T 000B1, m-Nitro-p-hydroxyphenylacetic Acid, NHPA
InChI Formula InChI=1S/C8H7NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)Cc1ccc(O)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 197.14
Formula Weight 197.0324
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.