Learn More
Alfa Aesar™ 4-Hydroxy-5-iodopyrimidine, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H61190.MD
Overige gegevens : CAS : 4349-07-9 Gewicht : 0.00025kg
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447698
  • € 68.70 / 250 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
4-Hydroxy-5-iodopyrimidine is an intermediate used in pharmaceuticals and chemical research.
Solubility
Soluble in water (67 g/L) (25°C).
Notes
Light sensitive. Store in dark. Store in cool, dry place in tightly closed container. Store away from oxidizing agent.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
4350-09-8
220.23
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
439280
(2S)-2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
C11H12N2O3
MFCD02666079
5-hydroxy-l-tryptophan, l-5-hydroxytryptophan, oxitriptan, 5-hydroxytryptophan, levothym, tript-oh, cincofarm, l-5-htp, pretonine, 2s-2-amino-3-5-hydroxy-1h-indol-3-yl propanoic acid
CHEBI:17780
C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CC(C(=O)O)N
Specificatie
4-Hydroxy-5-iodopyrimidine
250mg
C11H12N2O3
5-hydroxy-l-tryptophan, l-5-hydroxytryptophan, oxitriptan, 5-hydroxytryptophan, levothym, tript-oh, cincofarm, l-5-htp, pretonine, 2s-2-amino-3-5-hydroxy-1h-indol-3-yl propanoic acid
C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CC(C(=O)O)N
220.23
CHEBI:17780
Solid
Light Sensitive
4350-09-8
MFCD02666079
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
(2S)-2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
439280
221.98
95%