Learn More
4-Hydroxybenzamidine, Hydrochloride, TRC
Product Code. 30401169
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Unit Size:
250mg
Product Code. 30401169
Brand: Toronto Research Chemicals TRCH807525250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 4-Hydroxybenzamidine, Hydrochloride
CAS 38148-63-9
Molecular Formula C7 H8 N2 O . Cl H
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O.ClH/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5;/h1-4,10H,(H3,8,9);1H
SMILES Cl.NC(=N)c1ccc(O)cc1
IUPAC Name 4-hydroxybenzenecarboximidamide;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 172.61
Formula Weight 172.0403
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt