Learn More
4-IBP, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495547
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
10mg
50mg
5mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16495547
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY100155
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
MedChemExpress 4-IBP is a selective σ1 agonist with a high level of affinity for the σ1 receptor (Ki = 1.7 nM) and a moderate affinity for the σ2 receptor (Ki = 25.2 nM) .
4-IBP is a selective σ1 agonist with a high level of affinity for the σ1 receptor (Ki = 1.7 nM) and a moderate affinity for the σ2 receptor (Ki = 25.2 nM) .
Specifica
Chemical Name or Material 4-IBP
CAS 155798-08-6
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H21IN2O
Quantity 5 mg
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (237.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1)C3=CC=C(I)C=C3
Molecular Weight (g/mol) 420.29
Formula Weight 420.29
Percent Purity 98.9%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato