Learn More
4-Iodobenzenesulfonamide, 95%, Acros Organics™
Merk:  Acros Organics 455700010
Overige gegevens : CAS : 825-86-5 Gewicht : 0.01000kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15355038
  • € 34.70 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 04-02-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
825-86-5
283.083
p-iodobenzenesulfonamide, 4-iodobenzenesulphonamide, 4-iodobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide,4-iodo, benzenesulfonamide, p-iodo, p-jodbenzolsulfonamid, 4-iodibenzenesulphonamide, 4-iodo-benzenesulfonamide, 4-iodo-1-sulfamoylbenzene, 3-11-00-00110 beilstein handbook reference
4-iodobenzenesulfonamide
C6H6INO2S
KQZFABSTXSNEQH-UHFFFAOYSA-N
13218
C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)N)I
Specificatie
4-Iodobenzenesulfonamide
1% max.
1g
C6H6INO2S
p-iodobenzenesulfonamide, 4-iodobenzenesulphonamide, 4-iodobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide,4-iodo, benzenesulfonamide, p-iodo, p-jodbenzolsulfonamid, 4-iodibenzenesulphonamide, 4-iodo-benzenesulfonamide, 4-iodo-1-sulfamoylbenzene, 3-11-00-00110 beilstein handbook reference
C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)N)I
283.083
283.09
Authentic
193.0°C to 195.0°C
825-86-5
IC6H4SO2NH2
KQZFABSTXSNEQH-UHFFFAOYSA-N
4-iodobenzenesulfonamide
13218
≥94% (HPLC)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • 4-Iodobenzenesulfonamide
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P362-Verontreinigde kleding uittrekken.