Learn More
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, Technical, Thermo Scientific™
Product Code. 10041222
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10041222
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC29203DA
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 690632-88-3
Molecular Formula C10H8ClNO2S2
Molecular Weight (g/mol) 273.749
InChI Key NGDQQLAVJWUYSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenylthiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride
PubChem CID 2795490
IUPAC Name 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 273.76
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.