Learn More
Alfa Aesar™ 4-(Methylaminomethyl)benzonitrile, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H63890.06
Overige gegevens : CAS : 34403-48-0 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 3276 Chem class : 6.1 Pack group : III
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400849
  • € 382.70 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 16-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
4-(Methylaminomethyl)benzonitrile
34403-48-0
MFCD09738490
UN3276
Specificatie
4-(Methylaminomethyl)benzonitrile
5g
Oil
C9H10N2
UN3276
CNCC1=CC=C(C=C1)C#N
10606883
164.19
34403-48-0
95%
MFCD09738490
DWXAJFNXJVIBDP-UHFFFAOYSA-N
146.193