Learn More
Alfa Aesar™ 4'-(n-Hexylsulfamoyl)acetanilide, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H60667.03
Overige gegevens : Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447148
  • Prijs op aanvraag / 1 gram
Vanwege prijswijzigingen kan dit artikel niet OnLine besteld worden: 20 4877000. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze customer service afdeling tel: {1}.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
C14H22N2O3S
MFCD00577453
Specificatie
4'-(n-Hexylsulfamoyl)acetanilide
C14H22N2O3S
298.4
1g
MFCD00577453
97%