Learn More
Alfa Aesar™ 4-n-Propoxyaniline, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H55096.06
Overige gegevens : CAS : 4469-80-1 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401248
  • € 115.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-01-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
4-n-Propoxyaniline is used as a reactant for preparation of aggrecanase inhibitors.
Solubility
Slightly soluble (1.3 g/L at 25°C).
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
4-n-Propoxyaniline
4469-80-1
151.21
MFCD00043621
Specificatie
4-n-Propoxyaniline
5g
Liquid
151.21
Brown
4469-80-1
97%
MFCD00043621