Learn More
Alfa Aesar™ 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)anisole, 96%
Merk:  Alfa Aesar™ H61402.22
Overige gegevens : CAS : 344-39-8 Gewicht : 0.10000kg
Aantal 100g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447938
  • € 793.00 / 100 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
344-39-8
221.135
RBEXRIBHQSUANC-UHFFFAOYSA-N
548517
COC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
C8H6F3NO3
MFCD00053611
4-methoxy-1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 4-methoxy-1-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, 4-nitro-3-trifluoromethyl anisole, 2-trifluoromethyl-4-methoxy-1-nitrobenzene, 1-methoxy-4-nitro-3-trifluoromethyl benzene, 4-nitro-3-trifluoromethylanisol, acmc-1ahog, 4-nitro-3-trifluoromethylanisole, 5-methoxy-2-nitrobenzotrifluoride, 4-methoxy-1-nitro-2-trifluoromethyl benzene #
4-methoxy-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
Specificatie
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)anisole
100g
C8H6F3NO3
4-methoxy-1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 4-methoxy-1-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, 4-nitro-3-trifluoromethyl anisole, 2-trifluoromethyl-4-methoxy-1-nitrobenzene, 1-methoxy-4-nitro-3-trifluoromethyl benzene, 4-nitro-3-trifluoromethylanisol, acmc-1ahog, 4-nitro-3-trifluoromethylanisole, 5-methoxy-2-nitrobenzotrifluoride, 4-methoxy-1-nitro-2-trifluoromethyl benzene #
COC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
221.135
221.13
96%
Yellow
344-39-8
MFCD00053611
RBEXRIBHQSUANC-UHFFFAOYSA-N
4-methoxy-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
548517
Crystalline Solid