Learn More
4-(p-Carboxyphenyl)-1,2,4-triazole, 97%, Acros Organics™
Merk:  Acros Organics 449960010
Overige gegevens : CAS : 157069-48-2 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15542303
  • € 240.80 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 06-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
157069-48-2
189.174
4-4h-1,2,4-triazol-4-yl benzoic acid, 4-1,2,4-triazol-4-yl benzoic acid, 4-1,2,4 triazol-4-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-4h-1,2,4-triazol-4-yl, 4-4-carboxyphenyl-1,2,4-triazole, 4-4-carboxyphenyl-4h-1,2,4-triazole, 4-4h-1,2,4-triazol-4-yl-benzoic acid
4-(1,2,4-triazol-4-yl)benzoic acid
C9H7N3O2
QCNDLFQKKMPZKH-UHFFFAOYSA-N
3163581
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N2C=NN=C2
Specificatie
4-(p-Carboxyphenyl)-1,2,4-triazole
330.0°C
157069-48-2
4-4h-1,2,4-triazol-4-yl benzoic acid, 4-1,2,4-triazol-4-yl benzoic acid, 4-1,2,4 triazol-4-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-4h-1,2,4-triazol-4-yl, 4-4-carboxyphenyl-1,2,4-triazole, 4-4-carboxyphenyl-4h-1,2,4-triazole, 4-4h-1,2,4-triazol-4-yl-benzoic acid
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N2C=NN=C2
189.174
189.17
Authentic
1g
C9H7N3O2
QCNDLFQKKMPZKH-UHFFFAOYSA-N
4-(1,2,4-triazol-4-yl)benzoic acid
3163581
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • 4-(p-Carboxyphenyl)-1,2,4-triazole
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.