Learn More
4-Phenanthrol, TRC
Product Code. 30418543
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
Unit Size:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30418543 25 mg 25mg
30417266 10 mg -
30415637 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30418543 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP29501525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7651-86-7
Molecular Formula C14 H10 O
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Synonym 4-Phenanthrenol (9CI, ACI), 4-Phenanthrol (6CI, 7CI, 8CI), 4-Hydroxyphenanthrene, NSC 171284
IUPAC Name phenanthren-4-ol
SMILES Oc1cccc2ccc3ccccc3c12
Specifications
Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H10O/c15-13-7-3-5-11-9-8-10-4-1-2-6-12(10)14(11)13/h1-9,15H
Formula Weight 194.0732
Chemical Name or Material 4-Hydroxy-phenanthrene
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.