Learn More
4-(Phenoxymethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. p-4391446
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 10692305
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC63703CB
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 1002727-89-0
Molecular Formula C13H11ClO3S
Molecular Weight (g/mol) 282.74
InChI Key ITLWVYCIZYWFNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxymethyl benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxymethyl benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 43811043
Specifications
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 282.75
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-(phenoxymethyl)benzenesulfonyl chloride
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt