Learn More
4-Phenyl-1-butanol, Mikromol™
Description
4-Phenyl-1-butanol
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 4-Phenyl-1-butanol |
| CAS | 3360-41-6 |
| Analyte or Component Names | 4-Phenyl-1-butanol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C10 H14 O |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Phenyl-1-butanol, Benzenebutanol, 1-Butanol, 4-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 4-(4-Hydroxybutyl)phenyl acetate, 4-Phenyl-1-butanol, 4-Phenyl-1-butyl alcohol, 4-Phenylbutanol, 4-Phenylbutyl alcohol, NSC 71383, Phenbutanol, Phenylbutyl alcohol |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14O/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2 |
| SMILES | OCCCCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | 4-phenylbutan-1-ol |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?