Learn More
(4-((Pyrrolidin-1-ylsulfonyl)methyl)phenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | (4-((Pyrrolidin-1-ylsulfonyl)methyl)phenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| Analyte or Component Names | (4-((Pyrrolidin-1-ylsulfonyl)methyl)phenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C16H24N2O4S |
| Solution Type | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molecular Weight (g/mol) | 340.44 |
| Quantity | 25 mg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?