Learn More
4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid, predominantly trans, 98+%
Codice prodotto. 11308065
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11308065 5 g 5g
11318065 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11308065 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L08248.06
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 5451-55-8 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5451-55-8
Molecular Formula C11H20O2
Molecular Weight (g/mol) 184.279
MDL Number MFCD00042622
InChI Key QVQKEGYITJBHRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid, 4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid, cis-4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid, trans-4-tert-butyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-tert-butyl cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, cis, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl, cis-4-tert-butylcyclohexane carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, trans, qvqkegyitjbhrq-dtorhvgosa-n
PubChem CID 136759
IUPAC Name 4-tert-butylcyclohexane-1-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)C1CCC(CC1)C(=O)O
Specifica
Quantity 5 g
Beilstein 2043187
Formula Weight 184.28
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid, predominantly trans
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.