Learn More
Alfa Aesar™ 4-(tert-Butyldimethylsiloxy)phenol, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H55556.03
Overige gegevens : CAS : 108534-47-0 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401858
  • € 92.90 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
4-(tert-Butyldimethylsiloxy)phenol
108534-47-0
224.38
MFCD06200713
Specificatie
4-(tert-Butyldimethylsiloxy)phenol
Powder
224.38
White to off-white
1g
108534-47-0
97%
MFCD06200713
60° to 64°C