Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 98%
Product Code. 11479713
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11479713
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12907.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2991-42-6 | C7H4ClF3O2S | 244.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2991-42-6
Molecular Formula C7H4ClF3O2S
Molecular Weight (g/mol) 244.61
MDL Number MFCD00042422
InChI Key OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, p-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, p-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl
PubChem CID 2777399
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Melting Point 28°C to 34°C
Boiling Point 118°C to 120°C (18 mmHg)
Flash Point >110°C (230°F)
Quantity 1 g
UN Number UN3261
Beilstein 2113604
Formula Weight 244.62
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato