Learn More
Alfa Aesar™ 4-(Trifluoromethyl)imidazole, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64711.06
Overige gegevens : Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15402029
  • € 245.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
4-(Trifluoromethyl)imidazole
33468-69-8
MFCD08458860
Specificatie
4-(Trifluoromethyl)imidazole
33468-69-8
5g
98%
MFCD08458860
C1=C(NC=N1)C(F)(F)F
585891
136.08
148° to 150°C
Solid
C4H3F3N2
DFLGRTIPTPCKPJ-UHFFFAOYSA-N
136.077