missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 5-(2-Furyl)isoxazole-3-carboxylic acid, 97%

Merk:  Alfa Aesar™ H63581.03

Overige gegevens : CAS : 98434-06-1 Gewicht : 0.00100kg

Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15400349

  • € 433.00 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

5-(2-Furyl)isoxazole-3-carboxylic acid
98434-06-1
MFCD04113954

Specificatie

5-(2-Furyl)isoxazole-3-carboxylic acid
98434-06-1
97%
MFCD04113954
C1=COC(=C1)C2=CC(=NO2)C(=O)O
1090982
179.13
Solid
C8H5NO4
MLWFYCMVBAIITM-UHFFFAOYSA-N
179.131
1g
Video's
SDS