Learn More
5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, Mikromol™
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
Beskrivelse
5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione |
| CAS | 51169-17-6 |
| Analyte or Component Names | 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C16 H14 N2 O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Phenytoin Sodium Imp. F (EP), Phenytoin Imp. F (EP), 5-(4-Methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, Phenytoin Impurity F, Phenytoin Sodium Impurity F, Phenytoin Impurity F |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H14N2O2/c1-11-7-9-13(10-8-11)16(12-5-3-2-4-6-12)14(19)17-15(20)18-16/h2-10H,1H3,(H2,17,18,19,20) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C2(NC(=O)NC2=O)c3ccccc3 |
| IUPAC Name | 5-(4-methylphenyl)-5-phenylimidazolidine-2,4-dione |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion