Learn More
5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt, Thermo Scientific™
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt is a potent NMDA receptor glycine site antagonist. It acts as a chemical and organic intermediate.
Solubility
Soluble in DMSO. Insoluble in water
Notes
May be stored at 4°C. For long-term storage, aliquot and store at 4°C. Do not freeze. For maximum recovery of product, centrifuge the original vial prior to removing the cap. Further dilutions can be made in assay buffer. Protect from light.
Specifications
Spezifikation
| Color | Yellow |
| Quantity | 50 mg |
| Solubility Information | Soluble in DMSO; Insoluble in water |
| Formula Weight | 280.04 |
| Physical Form | Solid |
| Chemical Name or Material | 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.