Learn More
Alfa Aesar™ 5-Amino-2-bromo-6-methylpyridine, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64756.03
Overige gegevens : CAS : 126325-47-1 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15402089
  • € 24.00 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 09-07-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5-Amino-2-bromo-6-methylpyridine
187.04
6190039
126325-47-1
MFCD03095086
5-Amino-2-bromo-6-picoline
Specificatie
5-Amino-2-bromo-6-methylpyridine
Solid
110° to 111°C
187.04
MFCD03095086
5-Amino-2-bromo-6-picoline
126325-47-1
98%
Off-white
1g
6190039