Läs mer
5-bromo-1h-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11320667
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
11320667 1 g 1g
10746715 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11320667 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48210DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 53857-57-1
Molecular Formula C7H5BrN2
Molecular Weight (g/mol) 197.04
MDL Number MFCD00839493,MFCD26227374
InChI Key STVHMYNPQCLUNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindazole, 5-bromo-2h-indazole, 1h-indazole, 5-bromo, 5-bromo-1hindazole, chembl16425, 5-brom-1h-indazol, 5-bromoazaindole, 5-bromo indazole, 5-bromo-indazole
PubChem CID 761929
IUPAC Name 5-bromo-1H-indazole
SMILES BrC1=CC=C2NN=CC2=C1
Specifikationer
Assay Percent Range 97%
Quantity 1 g
Formula Weight 197.03
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-Bromo-1H-indazole
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.