Learn More
Alfa Aesar™ 5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H61116.06
Overige gegevens : CAS : 831203-13-5 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447618
  • € 41.40 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
831203-13-5
210.43
OEKXUEWGXWCENG-UHFFFAOYSA-N
2763285
C1=C(C(=NC=C1Br)Cl)F
C5H2BrClFN
MFCD03411574
2-chloro-3-fluoro-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-fluoro-pyridine, pyridine,5-bromo-2-chloro-3-fluoro, pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-fluoro, pubchem1163, acmc-209pr9, ksc495k9j, 3-bromo-6-chloro-5-fluoropyridine, 3-bromo-6-chloro-5-fluoro-pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-fluoro pyridine
5-bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
Specificatie
5-Bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
50°C to 52°C
831203-13-5
MFCD03411574
OEKXUEWGXWCENG-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-chloro-3-fluoropyridine
2763285
Solid
White
5g
C5H2BrClFN
2-chloro-3-fluoro-5-bromopyridine, 5-bromo-2-chloro-3-fluoro-pyridine, pyridine,5-bromo-2-chloro-3-fluoro, pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-fluoro, pubchem1163, acmc-209pr9, ksc495k9j, 3-bromo-6-chloro-5-fluoropyridine, 3-bromo-6-chloro-5-fluoro-pyridine, 5-bromo-2-chloro-3-fluoro pyridine
C1=C(C(=NC=C1Br)Cl)F
210.43
210.43
98%