Learn More
Alfa Aesar™ 5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine, 96%
Merk:  Alfa Aesar™ H61431.06
Overige gegevens : CAS : 864830-16-0 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447978
  • € 23.20 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
864830-16-0
190.015
PFODFMZCBQUYNG-UHFFFAOYSA-N
23157062
CC1=CC(=NC=C1Br)F
C6H5BrFN
MFCD09839213
5-bromo-2-fluoro-4-picoline, 5-bromo-2-fluoro-4-methyl-pyridine, 2-fluoro-4-methyl-5-bromopyridine, pubchem3547, acmc-209q9w, ksc495s8j
5-bromo-2-fluoro-4-methylpyridine
Specificatie
5-Bromo-2-fluoro-4-methylpyridine
Colorless to Yellow
864830-16-0
MFCD09839213
PFODFMZCBQUYNG-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-fluoro-4-methylpyridine
23157062
Liquid
1.5300
5g
C6H5BrFN
5-bromo-2-fluoro-4-picoline, 5-bromo-2-fluoro-4-methyl-pyridine, 2-fluoro-4-methyl-5-bromopyridine, pubchem3547, acmc-209q9w, ksc495s8j
CC1=CC(=NC=C1Br)F
190.015
190.01
96%