Learn More
Alfa Aesar™ 5-Bromo-2-fluoropyridine-3-carboxaldehyde, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H61123.03
Overige gegevens : CAS : 875781-15-0 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447628
  • € 55.20 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
875781-15-0
203.998
MUYVOGAJRCBWCY-UHFFFAOYSA-N
45480192
C1=C(C(=NC=C1Br)F)C=O
C6H3BrFNO
MFCD09842440
5-bromo-2-fluoronicotinaldehyde, 5-bromo-2-fluoropyridine-3-carboxaldehyde, 5-bromo-2-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo-2-fluoro-pyridine-3-carbaldehyde, 5-bromo-2-fluoro-3-formylpyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo-2-fluoro, pubchem17162, acmc-209qoh, ksc495s8t
5-bromo-2-fluoropyridine-3-carbaldehyde
Specificatie
5-Bromo-2-fluoropyridine-3-carboxaldehyde
1g
C6H3BrFNO
14515665
MUYVOGAJRCBWCY-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-fluoropyridine-3-carbaldehyde
45480192
Powder
White to Yellow
875781-15-0
MFCD09842440
5-bromo-2-fluoronicotinaldehyde, 5-bromo-2-fluoropyridine-3-carboxaldehyde, 5-bromo-2-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo-2-fluoro-pyridine-3-carbaldehyde, 5-bromo-2-fluoro-3-formylpyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo-2-fluoro, pubchem17162, acmc-209qoh, ksc495s8t
C1=C(C(=NC=C1Br)F)C=O
203.998
204
95%