Learn More
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid, 96%
Product Code. p-7035223
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15439707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52937.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89598-97-0 | C6H6BBrO3 | 216.825 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89598-97-0
Molecular Formula C6H6BBrO3
Molecular Weight (g/mol) 216.825
MDL Number MFCD00093408
InChI Key XSXTWLOHAGPBNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxyphenyl boronic acid, 2-borono-4-bromophenol, 5-bromo-2-hydroxy benzeneboronic acid, benzeneboronic acid, 5-bromo-2-hydroxy, acmc-209r1x, 5-bromo-2-hydroxyphenyl boranediol, 5-bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid, benzeneboronic acid,5-bromo-2-hydroxy-6ci,7ci
PubChem CID 44118764
IUPAC Name (5-bromo-2-hydroxyphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)Br)O)(O)O
Especificaciones
Melting Point 196°C to 200°C
Quantity 250 mg
Formula Weight 216.83
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado