Få mere at vide
5-Bromo-2-nitrophenol, 96%
Artikelnummer. 15472399
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15472399
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64966.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 27684-84-0 | C6H4BrNO3 | 218.006 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in ethyl acetate and methanol.
Notes
Store in cool dry place. Keep container tightly closed. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27684-84-0
Molecular Formula C6H4BrNO3
Molecular Weight (g/mol) 218.006
MDL Number MFCD03095027
InChI Key DTWHNSNSUBKGTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-nitrophenol, phenol, 5-bromo-2-nitro, 3-bromo-6-nitrophenol, 4-bromo-2-hydroxynitrobenzene, 2-nitro-5-bromophenol, 5-bromo-2-nitro-phenol, phenol,5-bromo-2-nitro, pubchem16073, acmc-1cct0, 5-bromanyl-2-nitro-phenol
PubChem CID 13970496
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Melting Point 40°C to 41°C
Color Yellow
Quantity 5 g
Beilstein 2329085
Solubility Information Soluble in ethyl acetate and methanol.
Formula Weight 218.01
Percent Purity 96%
Physical Form Crystalline Solid
Chemical Name or Material 5-Bromo-2-nitrophenol
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.