missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 5-Bromo-3-(1-pyrrolidinylmethyl)indole, 95%

Merk:  Alfa Aesar™ H63982.MD

Overige gegevens : CAS : 1108616-48-3 Gewicht : 0.00025kg

Aantal 250mg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15440979

  • € 93.40 / 250 mg


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 14-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1108616-48-3
279.181
DBKPHCKBFAHMNT-UHFFFAOYSA-N
25148924
C1CCN(C1)CC2=CNC3=C2C=C(C=C3)Br
C13H15BrN2
MFCD20486305
5-bromo-3-pyrrolidin-1-ylmethyl-1h-indole, 5-bromo-3-1-pyrrolidinylmethyl-1h-indole, 5-bromo-3-pyrrolidin-1-yl methyl-1h-indole
5-bromo-3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1H-indole

Specificatie

5-Bromo-3-(1-pyrrolidinylmethyl)indole
1108616-48-3
MFCD20486305
DBKPHCKBFAHMNT-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1H-indole
25148924
Solid
250mg
C13H15BrN2
5-bromo-3-pyrrolidin-1-ylmethyl-1h-indole, 5-bromo-3-1-pyrrolidinylmethyl-1h-indole, 5-bromo-3-pyrrolidin-1-yl methyl-1h-indole
C1CCN(C1)CC2=CNC3=C2C=C(C=C3)Br
279.181
279.18
95%
Video's
SDS Documentatie