Learn More
Alfa Aesar™ 5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64466.03
Overige gegevens : CAS : 669066-91-5 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401689
  • € 96.30 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
MFCD07437865
5-Bromo-3-fluoropicolinic acid
669066-91-5
11103426
Specificatie
5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
669066-91-5
Solid
1g
MFCD07437865
5-Bromo-3-fluoropicolinic acid
C1=C(C(=NC=C1Br)C(=O)O)F
219.997
220
175° to 180°C
98%
C6H3BrFNO2
11103426
JXHUXOAJAYWMHK-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
21075872