Learn More
5-Bromo-N,N-Dimethyltryptamine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30344751
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30344751 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344751 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB86543850MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 5-Bromo-N,N-Dimethyltryptamine Hydrochloride
CAS 2613384-12-4
Molecular Formula C12H15N2Br • (HCl)
Quantity 50 mg
Synonym NSC 622272, [2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine Hydrochloride,5-Bromo-N,N-dimethyl-1H-indole-3-ethanamine Hydrochloride,2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C12H15BrN2.ClH/c1-15(2)6-5-9-8-14-12-4-3-10(13)7-11(9)12;/h3-4,7-8,14H,5-6H2,1-2H3;1H
SMILES BrC1=CC2=C(NC=C2CCN(C)C)C=C1.Cl
IUPAC Name 2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethan-1-amine hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 303.63
Formula Weight 302.02
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.