Learn More
Alfa Aesar™ 5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64041.03
Overige gegevens : CAS : 37131-87-6 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401069
  • € 60.60 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid is employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid
37131-87-6
MFCD00496793
121432
Specificatie
5-Bromopyrimidine-2-carboxylic acid
37131-87-6
1g
98%
MFCD00496793
XGPTXUYKEDPXCO-UHFFFAOYSA-N
5-bromopyrimidine-2-carboxylic acid
16462970
203
193° to 198°C
Solid
C5H3BrN2O2
121432
C1=C(C=NC(=N1)C(=O)O)Br
202.995