missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-carbamoylpentanoic acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 5-carbamoylpentanoic acid |
| CAS | 334-25-8 |
| Molecular Formula | C6H11NO3 |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | Adipamic acid (6CI,8CI), 6-Amino-6-oxohexanoic acid, Adipic acid monoamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H11NO3/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H2,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | NC(=O)CCCCC(=O)O |
| IUPAC Name | 6-amino-6-oxohexanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 145.16 |
| Formula Weight | 145.0739 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?