Learn More
Alfa Aesar™ 5-Chloro-2-(5-methyl-2-furyl)benzimidazole, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H64584.06
Overige gegevens : Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401869
  • € 1174.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 12-03-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5-Chloro-2-(5-methyl-2-furyl)benzimidazole
232.67
MFCD20390386
Specificatie
5-Chloro-2-(5-methyl-2-furyl)benzimidazole
95%
232.67
Solid
5g
MFCD20390386