Learn More
Grant Instruments Repacement Adapter for 16 mm Outer Diameter Tubes
Click to view available options
For Use With (Equipment):
DEN-1 and DEN-1B densitometers
Unit Size:
Each
Beskrivning
- D16 Adaptor
- For 16mm tubes and the Grant Instruments DEN-1 and DEN-1B Densitometers
Specifikationer
Specifikationer
| For Use With (Equipment) | DEN-1 and DEN-1B densitometers |
| Diameter (Metric) | 16 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering