Learn More
Alfa Aesar™ 5-Fluoro-2-hydroxy-3-nitropyridine, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64441.MD
Overige gegevens : CAS : 136888-20-5 Gewicht : 0.00025kg
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401659
  • € 27.50 / 250 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 09-07-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5-Fluoro-2-hydroxy-3-nitropyridine
158.09
7582013
136888-20-5
MFCD05662412
5-Fluoro-3-nitro-2-pyridinol
Specificatie
5-Fluoro-2-hydroxy-3-nitropyridine
136888-20-5
98%
MFCD05662412
5-Fluoro-3-nitro-2-pyridinol
250mg
Solid
158.09
7582013